주요 문서
AC5638472653
Accela ChemBio Inc.
4-Hydroxybenzylamine Hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.17
MDL number:
Iupac Name
4-(aminomethyl)phenol hydrate
Inchi Code
1S/C7H9NO.H2O/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6;/h1-4,9H,5,8H2;1H2
InChI key
PHUGFJQJJCDBFX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY026754&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY026754.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)