주요 문서
AC5457496340
Accela ChemBio Inc.
endo-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol Hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.65
MDL number:
Iupac Name
(1R,5S)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-9H,1-4H2;1H/t5-,6+,7+;
InChI key
RROJVSOIIWHLCQ-QQJGYDLDSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to off white powder or crystalline powder
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY004790&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY004790.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)