주요 문서
AC5444725860
Accela ChemBio Inc.
1-Hexadecylimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
292.51
MDL number:
Iupac Name
1-hexadecyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C19H36N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-21-18-16-20-19-21/h16,18-19H,2-15,17H2,1H3
InChI key
ORIZJEOWAFVTGA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY029776&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY029776.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)