주요 문서
AC5424076452
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 2-(Cyclopropylsulfonyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.24
MDL number:
Iupac Name
ethyl (cyclopropylsulfonyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H12O4S/c1-2-11-7(8)5-12(9,10)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
YJVKOQHVBGXGFF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY028843&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY028843.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)