주요 문서
AC5424076155
Accela ChemBio Inc.
2-Methyl-5-(methylamino)pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.16
MDL number:
Iupac Name
N,5-dimethylpyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-9-6(7-2)4-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,7,9)
InChI key
PLCVAKVSMLYGCD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY028837&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY028837.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)