주요 문서
AC5424076031
Accela ChemBio Inc.
1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.24
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-12-8-11(13(16)17)6-7-14(12)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChI key
DBDXICAOJOTYBI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY027254&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY027254.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)