주요 문서
AC5424074764
Accela ChemBio Inc.
3-Bromo-5-fluoro-1-(p-toluenesulfonyl)indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
368.23
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-fluoro-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-indole
Inchi Code
1S/C15H11BrFNO2S/c1-10-2-5-12(6-3-10)21(19,20)18-9-14(16)13-8-11(17)4-7-15(13)18/h2-9H,1H3
InChI key
GUWFEADJNZQXFC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
+4C
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY019771&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY019771.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)