주요 문서
AC5424074686
Accela ChemBio Inc.
N-Benzyl-3-methoxyaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.28
MDL number:
Iupac Name
N-benzyl-N-(3-methoxyphenyl)amine
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-16-14-9-5-8-13(10-14)15-11-12-6-3-2-4-7-12/h2-10,15H,11H2,1H3
InChI key
IWXYQQZZRQBFKF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to brown liquid, or white to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY019021&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY019021.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)