주요 문서
AC5414275449
Accela ChemBio Inc.
5-Carbethoxyuracil Hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.17
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate hydrate
Inchi Code
1S/C7H8N2O4.H2O/c1-2-13-6(11)4-3-8-7(12)9-5(4)10;/h3H,2H2,1H3,(H2,8,9,10,12);1H2
InChI key
XIELLLWKQHKAQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow or grey solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY026834&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY026834.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)