주요 문서
AC5410537750
Accela ChemBio Inc.
Methyl 5-(3-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.19
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-(3-pyridinyl)-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-14-10(13)8-5-9(15-12-8)7-3-2-4-11-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
IJYBKCVFGWEEKG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY015172&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY015172.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)