주요 문서
AC5388701965
Accela ChemBio Inc.
2-Benzyl-5-methyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.29
MDL number:
Iupac Name
2-benzyl-5-methyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-15-8-11-12(9-15)14(18)16(13(11)17)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3
InChI key
SLEWLTIVHNDEEP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY023492&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY023492.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)