주요 문서
AC5372912322
Accela ChemBio Inc.
3-(3-Methoxybenzyl)pyrrolidine-2,5-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.24
MDL number:
Iupac Name
3-(3-methoxybenzyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-16-10-4-2-3-8(6-10)5-9-7-11(14)13-12(9)15/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3,(H,13,14,15)
InChI key
XWAGEMLECOTHCE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY021526&attname=GoodsCode
픽토그램
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY021526.pdf