주요 문서
AC5372910347
Accela ChemBio Inc.
1-Chloro-4-hydrazinophthalazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.62
MDL number:
Iupac Name
1-chloro-4-hydrazinophthalazine
Inchi Code
1S/C8H7ClN4/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11-10)13-12-7/h1-4H,10H2,(H,11,13)
InChI key
UQTJGZYAFKMABR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Pale yellow to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY008372&attname=GoodsCode
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY008372.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)