주요 문서
AC5372909955
Accela ChemBio Inc.
2-Fluoro-4-(methylsulfonyl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.21
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-4-(methylsulfonyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7FO3S/c1-13(11,12)7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-5H,1H3
InChI key
LXWRYLZWVVZZCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY006888&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY006888.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)