주요 문서
AC5372909835
Accela ChemBio Inc.
4-Fluoro-3-(methylsulfonyl)benzoic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.21
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-3-(methylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO4S/c1-14(12,13)7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
ACHDHOLFQUPCNV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY006339&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY006339.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)