주요 문서
AC5372909694
Accela ChemBio Inc.
4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.19
MDL number:
Iupac Name
8-methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C11H8F3NO2/c1-17-8-4-2-3-6-7(16)5-9(11(12,13)14)15-10(6)8/h2-5H,1H3,(H,15,16)
InChI key
PJTJOLUVQOIHEC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to off-white powder
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY005935&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY005935.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)