주요 문서
AABH9A21E190
AA BLOCKS, INC.
1-adamantylmethyl 3-aminobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.39
MDL number:
Iupac Name
1-adamantylmethyl 3-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C18H23NO2/c19-16-3-1-2-15(7-16)17(20)21-11-18-8-12-4-13(9-18)6-14(5-12)10-18/h1-3,7,12-14H,4-6,8-11,19H2
InChI key
YLDZXYLXFPWIKY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1020241-84-2
Synonym
1-Adamantylmethyl3-aminobenzoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1020241-84-2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)