주요 문서
AABH99A4B9ED
AA BLOCKS, INC.
1-(cyclopropylmethyl)piperidin-4-aminehydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.72
MDL number:
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)-4-piperidinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2.ClH/c10-9-3-5-11(6-4-9)7-8-1-2-8;/h8-9H,1-7,10H2;1H
InChI key
BOYBSFPAZRGYCJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1158349-77-9
Synonym
1-(cyclopropylmethyl)piperidin-4-amine hydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1158349-77-9
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)