주요 문서
AABH99A495F4
AA BLOCKS, INC.
6-ethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.33
MDL number:
Iupac Name
6-ethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C11H16N2OS/c1-2-7-3-4-8-6-10(11(14)13-12)15-9(8)5-7/h6-7H,2-5,12H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
QESAJTHCEAJZJB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/956576-53-7
Synonym
6-Ethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=956576-53-7
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)