주요 문서
AABH99A43F2B
AA BLOCKS, INC.
ethyl 7-(3-thienyl)heptanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.37
MDL number:
Iupac Name
ethyl 7-(3-thienyl)heptanoate
Inchi Code
1S/C13H20O2S/c1-2-15-13(14)8-6-4-3-5-7-12-9-10-16-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3
InChI key
NROUTCPPCHONSP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/142422-84-2
Synonym
Ethyl 7-(thiophen-3-yl)heptanoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=142422-84-2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)