주요 문서
AABH97D298FA
AA BLOCKS, INC.
(2-Bromo-4-trifluoromethyl-benzyl)-ethyl-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.1
MDL number:
Iupac Name
N-(2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H11BrF3N/c1-2-15-6-7-3-4-8(5-9(7)11)10(12,13)14/h3-5,15H,2,6H2,1H3
InChI key
ISPKGSZROIFNGO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1894403-33-8
Synonym
(2-Bromo-4-trifluoromethyl-benzyl)-ethyl-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1894403-33-8