주요 문서
AABH97D25E44
AA BLOCKS, INC.
4-[(2-chloropyridin-3-yl)sulfonyl]thiomorpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.78
MDL number:
Iupac Name
4-[(2-chloro-3-pyridinyl)sulfonyl]thiomorpholine
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O2S2/c10-9-8(2-1-3-11-9)16(13,14)12-4-6-15-7-5-12/h1-3H,4-7H2
InChI key
TYJSIRCGLSYLOG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1156386-14-9
Synonym
4-(2-Chloro-pyridine-3-sulfonyl)-thiomorpholine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1156386-14-9
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)