주요 문서
AABH97D24B4E
AA BLOCKS, INC.
3-{[(1E)-2-cyano-2-(2,2-dimethylpropanoyl)eth-1-en-1-yl]amino}propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.26
MDL number:
Iupac Name
N-[(1E)-2-cyano-4,4-dimethyl-3-oxo-1-pentenyl]-beta-alanine
Inchi Code
1S/C11H16N2O3/c1-11(2,3)10(16)8(6-12)7-13-5-4-9(14)15/h7,13H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)/b8-7+
InChI key
AABYRGVYGPYURD-BQYQJAHWSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1047724-26-4
Synonym
3-{[(E)-2-cyano-4,4-dimethyl-3-oxo-1-pentenyl]amino}propanoic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1047724-26-4
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)