주요 문서
AABH97CEB4B1
AA BLOCKS, INC.
1-[4-(2-fluoroethoxy)phenyl]-N-methylmethanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.23
MDL number:
Iupac Name
1-(4-(2-fluoroethoxy)phenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H14FNO/c1-12-8-9-2-4-10(5-3-9)13-7-6-11/h2-5,12H,6-8H2,1H3
InChI key
YCNSDSAAFAUOOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1500333-71-0
Synonym
1-[4-(2-fluoroethoxy)phenyl]-N-methylmethanamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1500333-71-0