주요 문서
AABH97CE8B1E
AA BLOCKS, INC.
ethyl [(pentan-3-yl)carbamoyl]formate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.24
MDL number:
Iupac Name
ethyl [(1-ethylpropyl)amino](oxo)acetate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-4-7(5-2)10-8(11)9(12)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI key
GSABFEQLGUXMPD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/349442-60-0
Synonym
Ethyl[(1-ethylpropyl)amino](oxo)acetate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=349442-60-0
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)