주요 문서
AABH97CE88EB
AA BLOCKS, INC.
10-amino-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydrophenanthrene-9-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.32
MDL number:
Iupac Name
10-amino-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-9-phenanthrenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C15H18N2/c16-9-14-12-7-2-1-5-10(12)11-6-3-4-8-13(11)15(14)17/h1-8,17H2
InChI key
YIAIHKYSUCSBQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/50870-04-7
Synonym
10-amino-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydrophenanthrene-9-carbonitrile
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=50870-04-7
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)