주요 문서
AABH97CDAF93
AA BLOCKS, INC.
(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.17
MDL number:
Iupac Name
(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-4-6(3-7)5(2)9-8-4/h3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
YJVZLKBKPGYLJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/518064-16-9
Synonym
1-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=518064-16-9
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)