주요 문서
AABH97CD79B0
AA BLOCKS, INC.
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
284.99
MDL number:
Iupac Name
1,3-difluoro-2-iodo-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2F2INO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H
InChI key
HNFGWHASOYPJPT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/886762-63-6
Synonym
1,3-Difluoro-2-iodo-5-nitrobenzene
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=886762-63-6
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)