주요 문서
AABH97CD69A8
AA BLOCKS, INC.
7-chloro-2-methyl-6H-imidazo[1,2-c]pyrimidin-5-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.6
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-2-methylimidazo[1,2-c]pyrimidin-5(6H)-one
Inchi Code
1S/C7H6ClN3O/c1-4-3-11-6(9-4)2-5(8)10-7(11)12/h2-3H,1H3,(H,10,12)
InChI key
OOTCEFXMBZQTPF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1059191-51-3
Synonym
7-Chloro-2-methyl-6H-imidazo[1,2-c]pyrimidin-5-one; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1059191-51-3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)