주요 문서
AABH9616D04A
AA BLOCKS, INC.
7-chloro-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.67
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H8ClN3/c13-11-6-7-14-12-10(8-15-16(11)12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI key
CECZKBJKMPISBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/77493-93-7
Synonym
7-chloro-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=77493-93-7
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)