주요 문서
AABH9616B308
AA BLOCKS, INC.
Monophosphoryl lipid A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
1763.5
MDL number:
Iupac Name
ammonium (2R,3S,4R,5R,6R)-6-(((2R,3S,4R,5R,6S)-3,6-dihydroxy-5-((R)-3-hydroxytetradecanamido)-4-(((R)-3-hydroxytetradecanoyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methoxy)-2-(hydroxymethyl)-5-((R)-3-(tetradecanoyloxy)tetradecanamido)-4-(((R)-3-(tetradecanoyloxy)tetradecanoyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl hydrogen phosphate
Inchi Code
1S/C96H181N2O22P.H3N/c1-7-13-19-25-31-37-39-45-51-57-63-69-85(104)114-79(67-61-55-49-43-35-29-23-17-11-5)73-84(103)98-90-94(119-88(107)74-80(68-62-56-50-44-36-30-24-18-12-6)115-86(105)70-64-58-52-46-40-38-32-26-20-14-8-2)92(120-121(110,111)112)81(75-99)117-96(90)113-76-82-91(108)93(118-87(106)72-78(101)66-60-54-48-42-34-28-22-16-10-4)89(95(109)116-82)97-83(102)71-77(100)65-59-53-47-41-33-27-21-15-9-3;/h77-82,89-96,99-101,108-109H,7-76H2,1-6H3,(H,97,102)(H,98,103)(H2,110,111,112);1H3/t77-,78-,79-,80-,81-,82-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95+,96-;/m1./s1
InChI key
UPAZUDUZKTYFBG-HNPUZVNISA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
99%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1246298-63-4
Synonym
3-[(3R)-3-hydroxytetradecanoate],2-deoxy-6-O-[2-deoxy-3-O-[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxotetradecyl)oxy]tetradecyl]-2-[[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxotetradecyl)oxy]tetradecyl]amino]-4-O-phosphono-β-D-glucopyranosyl]-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxotetradecyl]amino]-α-D-glucopyran
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1246298-63-4
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)