주요 문서
AABH9616AA36
AA BLOCKS, INC.
4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.31
MDL number:
Iupac Name
1-(benzyloxy)-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C14H11NOS/c17-11-15-13-6-8-14(9-7-13)16-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChI key
OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/139768-71-1
Synonym
4-BENZYLOXYPHENYL ISOTHIOCYANATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=139768-71-1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)