주요 문서
AABH96169E68
AA BLOCKS, INC.
Methyl 8-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.06
MDL number:
Iupac Name
methyl 8-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrFN2O2/c1-15-9(14)7-4-13-3-5(11)2-6(10)8(13)12-7/h2-4H,1H3
InChI key
OBLZQTXRUQOIAZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
99%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2288709-18-0
Synonym
Methyl 8-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2288709-18-0
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)