주요 문서
AABH93DE41D5
AA BLOCKS, INC.
3-Cyanovinylcarbazole Phosphoramidite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
836.97
MDL number:
Iupac Name
(2R,3S,5R)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(3-((E)-2-cyanovinyl)-9H-carbazol-9-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite
Inchi Code
1S/C50H53N4O6P/c1-35(2)54(36(3)4)61(58-31-13-30-52)60-47-33-49(53-45-18-11-10-17-43(45)44-32-37(14-12-29-51)19-28-46(44)53)59-48(47)34-57-50(38-15-8-7-9-16-38,39-20-24-41(55-5)25-21-39)40-22-26-42(56-6)27-23-40/h7-12,14-28,32,35-36,47-49H,13,31,33-34H2,1-6H3/b14-12+/t47-,48+,49+,61?/m0/s1
InChI key
RUTFQKFGWRKKCI-QDUNYDHQSA-N
저장 온도
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1157899-72-3
Synonym
(2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(3-((E)-2-cyanovinyl)-9H-carbazol-9-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1157899-72-3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)