주요 문서
AABH93DE2B7F
AA BLOCKS, INC.
1,2-Nonanediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.26
MDL number:
Iupac Name
1,2-nonanediol
Inchi Code
1S/C9H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10/h9-11H,2-8H2,1H3
InChI key
LJZULWUXNKDPCG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
98.0%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/42789-13-9
Synonym
1,2-Dihydroxynonane
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=42789-13-9
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)