주요 문서
AABH93DE2B22
AA BLOCKS, INC.
1-(2-Amino-1-naphthyl)isoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.33
MDL number:
Iupac Name
1-(1-isoquinolinyl)-2-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C19H14N2/c20-17-10-9-13-5-1-3-7-15(13)18(17)19-16-8-4-2-6-14(16)11-12-21-19/h1-12H,20H2
InChI key
OYLNFFGFQUEPML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/664302-70-9
Synonym
1-(Isoquinolin-1-yl)naphthalen-2-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=664302-70-9
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)