주요 문서
AABH93DE2557
AA BLOCKS, INC.
CYMAL-7 SOL GRADE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
522.63
MDL number:
Iupac Name
7-cyclohexylheptyl 4-O-alpha-D-glucopyranosyl-beta-D-glucopyranoside
Inchi Code
1S/C25H46O11/c26-13-16-18(28)19(29)21(31)25(34-16)36-23-17(14-27)35-24(22(32)20(23)30)33-12-8-3-1-2-5-9-15-10-6-4-7-11-15/h15-32H,1-14H2/t16-,17-,18-,19+,20-,21-,22-,23-,24-,25-/m1/s1
InChI key
BEKAVONQUWHNMM-IYBATYGCSA-N
저장 온도
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/349477-49-2
Synonym
7-Cyclohexylheptyl b-D-maltoside
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=349477-49-2