주요 문서
AABH93DE15F4
AA BLOCKS, INC.
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.96
MDL number:
Iupac Name
1-(dichloromethoxy)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane
Inchi Code
1S/C4H2Cl2F6O/c5-2(6)13-4(11,12)1(7)3(8,9)10/h1-2H
InChI key
GZJFDMGJHHVNAC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/56860-82-3
Synonym
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl Dichloromethyl Ether
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=56860-82-3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)