주요 문서
AABH93DE0EA0
AA BLOCKS, INC.
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
306.88
MDL number:
Iupac Name
1,2-dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
Inchi Code
1S/C4H4Cl2F3I/c5-3(7,1-2-10)4(6,8)9/h1-2H2
InChI key
UKUOPLZDHNKUBO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
90.00%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/679-69-6
Synonym
1,2-DICHLORO-1,1,2-TRIFLUORO-4-IODOBUTANE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=679-69-6
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)