주요 문서
AABH93DDB0FB
AA BLOCKS, INC.
6-chloro-4H-chromen-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.59
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-5H
InChI key
VFZQATFTQAZCMO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/33533-99-2
Synonym
6-Chloro-4H-chromen-4-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=33533-99-2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)