주요 문서
AABH93DDA94A
AA BLOCKS, INC.
Bis(3,3,3-trifluoropropyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.13
MDL number:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-N-(3,3,3-trifluoropropyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C6H9F6N/c7-5(8,9)1-3-13-4-2-6(10,11)12/h13H,1-4H2
InChI key
BCJXLCSPWYKZAE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/201057-04-7
Synonym
1-Propanamine,3,3,3-trifluoro-N-(3,3,3-trifluoropropyl)-
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=201057-04-7
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)