주요 문서
AABH3036AD8C
AA BLOCKS, INC.
6-Benzyloxy-5-methoxyindole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.3
MDL number:
Iupac Name
6-(benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole
Inchi Code
1S/C16H15NO2/c1-18-15-9-13-7-8-17-14(13)10-16(15)19-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,17H,11H2,1H3
InChI key
YPRAMYRRNNYGSE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2426-59-7
Synonym
6-Benzyloxy-5-methoxyindole
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2426-59-7