주요 문서
AABH14DD3B81
AA BLOCKS, INC.
1-tert-butyl 3-methyl 3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.34
MDL number:
Iupac Name
1-tert-butyl 3-methyl 3-ethyl-4-oxo-1,3-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO5/c1-6-14(11(17)19-5)9-15(8-7-10(14)16)12(18)20-13(2,3)4/h6-9H2,1-5H3
InChI key
OEMQALJIGCZHRG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/324769-00-8
Synonym
1-(TERT-BUTYL) 3-METHYL 3-ETHYL-4-OXOPIPERIDINE-1,3-DICARBOXYLATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=324769-00-8
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)