바이오제조를 위한 제품
Mobius® Breez 미세생물반응기
순탄하고 적응성 및 재현성이 있는 세포 공정을 지원하기 위해 설계된 2 mL 자동화 일회용 관류 세포 배양 플랫폼.
Cellicon™ 관류 솔루션
사용하기 쉬운 벤치탑 시스템은 공정 효율성을 높이며, 신뢰할 수 있고 일관된 성능을 위해 실시간 모니터링 및 제어를 제공합니다.
Mobius® 싱글유즈 바이오리액터
확장성, 단순성, 스마트
Mobius® 싱글유즈 바이오리액터는 확장성 있는 교반 탱크 생물반응기 포트폴리오이며 소프트웨어, 하드웨어, 싱글유즈 어셈블리를 결합하여 유가식 및 관류 응용분야를 위한 유연성을 제공합니다.
세포 배양용 Viresolve® Barrier 필터
세포 배양 공정에서 바이러스 오염에 대한 최후의 방어선. Viresolve® Barrier 필터는 마음 편안한 위험성 없는 공정을 제공합니다.
Bio4C® PAT Raman 소프트웨어가 설치된 ProCellics™ Raman 분석기
세포 배양의 인라인 및 실시간 모니터링을 위한 공정 분석 기술(PAT) 플랫폼.
Mobius® 싱글유즈 어셈블리의 Ultimus® 필름
Ultimus® 필름은 우수한 내구력과 누설 저항을 제공하는 혁신적인 싱글유즈 바이오공정 필름이며, Mobius® 3D 바이오공정 백(bag)에서 사용 가능합니다. 인서트 액 접촉 층은 건강한 세포 성장을 촉진하고 동물 유래 성분이 포함되어 있지 않습니다.
바이오공정에 적합한 Bio4C® 소프트웨어
Bio4C® ProcessPad 소프트웨어
다양한 출처의 데이터를 쉽게 획득, 취합, 분석할 수 있도록 하는 데이터 시각화, 분석, 공정 모니터링 소프트웨어 플랫폼.
Bio4C® Orchestrator 소프트웨어
오케스트레이션 소프트웨어로 바이오공정을 원격으로 모니터링하십시오. 개별 유닛 작업은 실시간 공정 모니터링 및 시각화를 위해 중앙화된 플랫폼에 연결됩니다.
Mobius® Power MIX 일회용 혼합 시스템
가장 까다로운 배지 및 완충액을 위해 설계된, 시장을 선도하는 Mobius® Power MIX 일회용 혼합 시스템은 입증된 고성능 혼합 기술과 손쉬운 사용을 결합하였습니다.
NovaSeptum® GO 멸균 검체 수집 시스템
지속적으로 업계 표준을 수립하고 있는 NovaSeptum® GO 검체 수집 시스템은 폐쇄형, 멸균 및 정확하고 일관된 검체 수집을 가능하게 하며 고객의 공정에 완전 맞춤형입니다.
임상 및 공정 규모에서 정제를 위한 Mobius® Chrom 20 시스템
자동화된 일회용 크로마토그래피 시스템을 통해 임상 및 공정 규모에서 mAb, 백신, 혈장, 치료용 단백질의 일관되고 신뢰성 있는 정제가 가능합니다.
CoPrime™ 공정 규모 크로마토그래피 시스템
머크 고유의 특허 시스템을 통해 멸균 및 정확한 시료와 더불어 시료 간 더 빠른 처리 시간이 가능해진 반면, 제품 손실 및 오염 위험도는 최소화하였습니다.
Cogent® 공정 규모 한외여과 시스템
mAb, 백신, 혈장, 치료용 단백질의 분리 및 정제에 정확성을 제공하고 파일럿 규모에서 생산 규모까지 신속한 규모 확장을 가능하게 합니다.
Smart Flexware® 어셈블리가 포함된 Mobius® FlexReady 솔루션
빠른 설치, 유연성의 극대화, 사전설계 및 즉시 사용 가능
Smart Flexware™ 어셈블리가 포함된 Mobius® FlexReady 솔루션은 유연성을 극대화합니다. 단일한 확장성 있는 시스템을 가능하게 하여, 크로마토그래피와 접선유동여과 사이에서 다양한 규모로 변환할 수 있습니다.
Mobius® 일회용 생물반응기
확장성, 단순성, 스마트
Mobius® 일회용 생물반응기는 확장성 있는 교반 탱크 생물반응기 포트폴리오이며 소프트웨어, 하드웨어, 일회용 어셈블리를 결합하여 유가식 및 관류 응용분야를 위한 유연성을 제공합니다.
Lynx® 커넥터
Lynx® steam -to 및 멸균 커넥터 특유의 설계는 멸균 유체의 이송에서 신뢰성 있고 검증된 연결을 제공하며, 위험을 최소화하고 유연성을 극대화하도록 지원합니다.
Mobius® 다단 포획 시스템
실시간으로 공정 매개변수를 관리하는 연속적인 폐쇄형 포획 크로마토그래피를 위한 완전 자동화된 일회용 솔루션. 인라인 희석 기능과 직관적인 소프트웨어가 결합되어, 유가식 또는 관류 바이오공정의 포획 단계를 완벽하게 제어할 수 있으며 용량 50 L부터 2000 L까지의 생물반응기에 적합합니다.
Eshmuno® CP-FT 크로마토그래피 레진
프론탈(frontal) 크로마토그래피를 이용하여 응집체를 통과-흐름 방식으로 제거하기 위해 특별히 개발된 최초의 양이온 교환 레진.
통과-흐름 모드에서 Eshmuno® CP-FT 레진은 mAb 출발물로부터 응집체를 제거하기 위해 필요한 레진 및 완충액 용량을 기존의 결합/용리 CEX 레진에 비해 상대적으로 10배 감소시킬 수 있다는 것을 보여주었습니다.
Eshmuno® CMX 혼합 모드 크로마토그래피 레진
고도로 선택적인 혼합 모드 크로마토그래피 레진은 약한 양이온 교환 특성을 소수성 상호작용과 결합하여, 정제하기 어려운 mAb, ADC, 융합 단백질을 위한 고도로 선택적인 혼합 모드 크로마토그래피 레진을 제공합니다.
Natrix® Q 멤브레인 흡착기
통과-흐름 작업을 위한 고용량, 고처리량의 강력한 음이온 교환 멤브레인 흡착기.
- 동급 최고의 HCP, DNA, 바이러스 클리어런스
- 염과 pH에 대한 내구성
- 고용량(> 10 kg/L)
- 완충액 및 시설 공간을
최대 80%까지 절약
임상 및 공정 규모에서 정제를 위한 Mobius® Chrom 20 시스템
자동화된 일회용 크로마토그래피 시스템을 통해 임상 및 공정 규모에서 mAb, 백신, 혈장, 치료용 단백질의 일관되고 신뢰성 있는 정제가 가능합니다.
CoPrime™ 공정 규모 크로마토그래피 시스템
머크 고유의 특허 시스템을 통해 멸균 및 정확한 시료와 더불어 시료 간 더 빠른 처리 시간이 가능해진 반면, 제품 손실 및 오염 위험도는 최소화하였습니다.
Smart Flexware® 어셈블리가 포함된 Mobius® FlexReady 솔루션
빠른 설치, 유연성의 극대화, 사전설계 및 즉시 사용 가능
Smart Flexware™ 어셈블리가 포함된 Mobius® FlexReady 솔루션은 유연성을 극대화합니다. 단일한 확장성 있는 시스템을 가능하게 하여, 크로마토그래피와 접선유동여과 사이에서 다양한 규모로 변환할 수 있습니다.
Viresolve® Pro 솔루션
약물 안전성은 견고한 바이러스 안전성 성능에 달려 있습니다. 머크의 입증된 Viresolve® Pro 솔루션은 믿을 수 있는 높은 체류 보장, 생산성 및 신뢰를 제공합니다.
Millistak+® HC Pro 심층 필터
다중 배지 등급에서 사용 가능한 최초의 완전 합성 심층 필터로서, 깨끗하고 일관된 여과, 최대 2배 더 큰 용량, TOC 추출물질 감소, 사용 전 세척 용량 권장량에서 50%의 감소를 제공합니다.
Millipak® 필터
특유의 디스크를 겹친 설계는 제품의 잔류를 최소화하고 회수를 극대화합니다. 저결합 Durapore® 멤브레인에 의해 이러한 필터들은 중요한 멸균 여과 단계를 위한 유력한 선택지가 됩니다.
한외여과/정용여과를 위한 Ultracel® 멤브레인이 포함된 Pellicon® 캡슐
혁신적이고 독립적인 홀더리스, 폐쇄형 일회용 설계는 작업자 및 환경이 교차감염과 유체에 노출되는 위험을 감소시킵니다.
한외여과를 위한 Pellicon® 카세트
업계를 선도하는 Pellicon® 카세트는 오늘날의 높은 역가 및 높은 점도의 치료제와 함께 높은 수율과 우수한 성능을 일관되게 제공하며, 다양한 범위의 운전 압력, 온도, 가성 세척 방식을 견딥니다.
세포 배양용 Viresolve® Barrier 필터
세포 배양 공정에서 바이러스 오염에 대한 최후의 방어선. Viresolve® Barrier 필터는 마음 편안한 위험성 없는 공정을 제공합니다.
Millipore Express® 필터
오늘과 내일의 바이오공정에 필요한 성능, 유연성, 속도를 갖춘 멸균도를 확보하십시오.
Durapore® PVDF 필터
50년 이상 시장을 선도해 온 이 필터는 가장 높은 멸균, 품질, 성능을 제공해 왔으며, 필요에 맞게 다양한 공극 크기와 형식으로 사용 가능합니다.
동영상 시청하기
위험을 최소화하고 성능에 대한 업계 표준을 수립하는 Millipore® mind를 둘러보고 스마트하게 설계된 사용하기 쉬운 제품들을 찾아보십시오.