IMS 기술을 이용한 Real-Time PCR 분석
Assurance® GDS 시스템을 이용하여
병원체 테스트 감도 및 신뢰성을 향상합니다
식품 병원체 PCR 분석 향상
PCR은 식품 샘플 내의 병원체를 식별하고 검출하기 위해 널리 사용됩니다. 하지만, PCR 기반 병원체 스크리닝 방법의 신뢰도는 배경 오염, 위양성/위음성 결과, 낮은 분석 민감도 및 특이성에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
Assurance® GDS 시스템으로 식품 병원체 검출 작업 흐름을 업그레이드 하십시오. 병원체 검사에 필요한 솔루션을 제공하며, 가장 까다로운 식품 시료 매트릭스에 대해서도 유효한 후속 PCR을 보장합니다.
Assurance® GDS는 병원체 농축을 위해 혁신적인 PickPen® 및 면역자기 분리(IMS) 기술을 사용합니다. 장치 내 자성 입자는 특정 항체로 코팅되어 농축된 샘플에서 타겟 DNA를 신속하게 수집하고 PCR 분석을 위한 증폭 튜브로 전달합니다.
Assurance® GDS 도구 및 기술은 까다로운 샘플에서도 식품 병원체 PCR 작업을 안정적으로 수행할 수 있도록 설계되었습니다.
ASSURANCE® GDS 시스템을 사용한 간단한 3단계 워크플로
시약 준비
면역자기 분리(IMS)
Real-Time PCR 분석
PCR 방법을 선택할 때 고려해야 하는 핵심 요소
정확한 병원체 검출을 위해 유효한 PCR 분석을 보장하려면 식음료 테스트 요구 사항을 지원하는 올바른 시스템을 선택하는 것이 중요합니다.
- 간편한 사용: 표적 병원체를 얼마나 쉽게 분리, 농축 및 정제할 수 있나요?
- 매트릭스 다양성: 다양한 균주 및 매트릭스에 대한 샘플 프로토콜이 개발되었습니까?
- 결과에 이르는 시간: 본 시스템을 사용하면 농축 방법을 여러 번 수행하지 않도록 방지하며 농축 시간을 더 단축시킬 수 있나요?
- 고성능: 본 시스템을 통해 억제를 최소화하면서 양성으로 추정되는 결과를 정확하게 확인할 수 있나요?
- 검증 패널: 해당 방법이 ISO 16140-2 또는 표준 물질 (FDA BAM 또는 USDA MLG)에 따라 검증되었나요?
IMS 기술을 이용한 PCR 방법은 무엇이며, 어떻게 작동하고, 그 장점은 무엇인가요?
신뢰성 있는 결과를 제공하기 위해 머크의 Assurance® GDS 시스템은 병원체 농축을 위한 면역자기 분리(IMS) 기술을 사용합니다. 따라서 자성 입자는 식품 병원체를 빠르고 효과적으로 포집합니다. 이 방법은 배경 물질로 인한 억제를 최소화하고 단일 실행으로 각 샘플에 대해 유효한 PCR 반응을 보장합니다.
IMS 기술을 이용한 PCR 방법 사용의 주요 장점:
- 죽은 세포 관리: 독자적인 자성입자가 타겟 유기체를 선택적으로 포집합니다.
- 낮은 억제력: IMS 장치는 표적 병원체를 억제제로부터 쉽게 분리하여 위양성의 위험을 줄입니다
- 단일 추출 프로토콜: 샘플 준비 절차는 보다 실용적이고 효율적이며 실행하기 간단하도록 최적화되었습니다.
- 증가된 감도: 농축된 시료는 분석 감도를 향상시켜 농축 시간을 단축합니다.
Assurance® GDS 시스템과 함께 어떻게 작동합니까?
- PickPen® IMS 장치는 농축 배지에서 표적 병원체를 선택적으로 포집 및 분리하여 억제제를 제거합니다.
- IMS 장치는 더 많은 양의 DNA(한 번에 8개 샘플)를 쉽고 효율적으로 농축 및 전달합니다.
- 각 증폭 튜브에는 즉시 사용 가능한 동결건조 펠렛의 모든 PCR 시약이 포함되어 있어 분주할 필요가 없습니다.
- 이 시스템을 사용하면 각 증폭 튜브 내에서 여러 표적을 동시에 검출할 수 있습니다.
Assurance® GDS 시스템의 주요 특징 및 장점
- 1mL의 최적의 대표 샘플량을 갖춘 강력한 분석법 감도 - 시량이 증가하면 농축 시간이 단축되고 결과가 빨라집니다.
- 프라이머 및 프로브를 사용하여 정확도를 개선합니다
- 분석 전에 시약을 사전 배포하고 준비된 샘플 처리를 최대 18시간까지 지연할 수 있는 유연한 중단점을 통해 실험실 요구 사항을 충족하도록 프로토콜과 워크플로가 조정되었습니다.
- 당사의 샘플 준비 프로토콜은 실험실 기술자 누구든 사용하기 용이합니다
- 즉시 사용 가능한 배지를 이용한 검증된 검출 방법으로 샘플 준비 시간을 절약합니다
- 더욱 빠른 결과 도달 시간(TTR), 자동 결과 해석으로 당일 또는 다음 날에 결과를 얻습니다
- Salmonella, EHEC 및 STEC를 위한 조화된 mEHEC® 농축 배지
- PickPen® IMS 기술로 억제를 최소화합니다
- 스크리닝 및 콜로니 식별 모두에 대해 검증된 방법입니다
- 분석 샘플 준비는 최대 72개 샘플을 수동 또는 자동으로 처리할 수 있습니다
- LIMS 호환 소프트웨어로 간단한 워크플로
샘플 준비 전체 또는 일부 자동화
비용 효율적인 Assurance® GDS PipetMax® 자동화 시스템은 실험실의 변화하는 니즈를 충족할 수 있도록 설계되었습니다.
- 모든 Assurance® GDS 시약을 피펫팅하고 IMS 프로토콜을 수행하도록 사전 프로그램되었습니다
- 노동을 줄여서 기술자들이 다른 업무에 집중할 수 있습니다
- 모듈식 디자인은 기존의 고처리량 워크플로를 수용합니다
서비스
방법 개발 서비스
정기적이고 비용 효율적인 테스트를 쉽게 구현할 수 있도록 식품 테스트 방법을 최적화하거나 단순화하세요. 귀하의 샘플 및 미생물 균주를 사용하여 당사의 응용분야 실험실에서 실험 연구가 수행됩니다. Assurance® GDS 프로토콜 중 하나에 따른 매트릭스 호환성 평가:
- 타당성 조사
- 분석법 최적화
기기 서비스:
당사의 현지 수리 센터 또는 고객의 현장(가능한 곳인 경우)에서 실행될 수 있는 Total Services 및 Total Coverage 플랜을 제공합니다. 예방적 유지보수 및 시스템 검증은 최적의 성능과 신뢰성을 보장하고 수명을 연장합니다.
교육 서비스
- 귀하의 실험실 팀이 Assurance® GDS 시스템에서 최상의 결과를 얻도록 하십시오.
- 다년간의 전문 지식으로부터 도움을 받고 귀하의 실험실 직원이 인증을 받도록 하십시오.
- 당사의 지역 교육 센터나 귀하의 현장에서 최소 2명의 참가자를 대상으로 식품 검사에 대한 심층 교육을 실시합니다.
그 외에 무엇이 있나요?
해당 기술과 기기에 대해 여전히 궁금한 점이 있으실 수 있습니다. 머크의 전문가와 기술적 논의를 원하시는 경우, 양식을 작성해 주시기 바랍니다. 전문가들이 더 많은 정보, 데이터 및 고객 후기를 제공해 드릴 것입니다.
그 외에도 당사의 전문가 팀은 귀하의 식품 병원체 검사 니즈에 가장 적합한 선택지를 찾기 위해 도움을 드릴 수 있습니다.
관련 자료
- Application Note: Assurance GDS - Alternative confirmation E. coli O157:H7 & Salmonella
Study to demonstrate rapid isolation and confirmation of E. coli O157:H7 and Salmonella by inoculated food studies and inclusivity and exclusivity studies on chromogenic agars.
- Application Note: Assurance GDS - Salmonella in Chocolate
Evaluate the next-day detection of Salmonella with the Assurance® GDS method in 375 g chocolate raw materials and chocolate finished goods.
- Application Note: Assurance GDS - Cronobacter & Salmonella in Infant Food
Study to evaluate the Assurance® GDS Cronobacter Tq II kit’s capacity to detect very low CFU contamination levels of Cronobacter sakazakii ATCC®3 29004 in different infant formula food products.
- Application Note: Assurance GDS - Salmonella in Pet Food
Study to evaluate the performance of alternative method Assurance® GDS combining immunomagnetic separation (IMS) and qPCR for the analysis of large test portions (up to 375 g) of challenging pet food raw materials and finished products.
- Application Note: Assurance GDS - STEC in Meat & Vegetables
Study to evaluate the performance of the Assurance® GDS method combining immunomagnetic separation (IMS) and qPCR for the analysis of large test portions (up to 375 g) of vegetables and meat.