WellRED
メルクはBeckman Coulter社から導入したCEQ/GeXP遺伝子解析システム用のWellRED色素標識オリゴを販売しております。この標識オリゴは上記用途に加えて、直接的なハイブリダイゼーションやPCR増幅にも使用できます。WellRED色素標識オリゴは、5'端をWellRED色素D2、D3、またはD4で標識したDNAオリゴヌクレオチドです。
WellREDの仕様 |
---|
WellRED色素化学物質の利点
- WellREDオリゴは、近赤外領域を吸収する吸光係数が高いCyanine系蛍光色素を使うことで生体物質からのバックグラウンドノイズを低減し、高感度検出を可能にします。
- CEQ/GeXP遺伝子解析システムは、分析中のDNAサンプルを線状に保つことができます。CEQ/GeXP遺伝子解析システムのオンライン変性プロセスにより、手作業なしで特に長期間、二次構造の改変を防ぎます。
- WellRED色素化学物質と予熱により、CEQ/GeXP遺伝子解析システムは、他のシステムにできない複雑な構造でも分析できます。
収量と推定アッセイ数 |
---|
*20塩基長オリゴの場合、1OD=5nmol=30µgで計算
WellRED色素のスペクトル特性 |