Merck
ホームポリメラーゼ連鎖反応のアプリケーションFastStart Taq DNAポリメラーゼ、5 U/µLのプロトコルとトラブルシューティング
FastStart Taq DNAポリメラーゼ、5 U/µLのプロトコルとトラブルシューティング
製品番号FTAQ-RO
プロトコル
PCRの最適化
PCRの結果は、PCR酵素と適切なバッファーの組み合わせの選択で大きく変わる可能性があります。また、テンプレートの純度と品質もPCRを成功させる上で重要であり、配列とプライマー濃度も全体的なアッセイの質を決定します。ヌクレオチドは増幅反応に不可欠な成分であり、これらの試薬の純度と濃度はPCRの結果に重大な影響を及ぼします。多くの耐熱性DNAポリメラーゼは、機能するために2価の陽イオンを必要とします(通常はMg2+、一部のDNAポリメラーゼではMn2+)。一般的に、Mg2+またはMn2+の濃度は最適化する必要があります。場合によっては、添加剤によってPCRの効率、特異性、収量を向上させることが可能です。適切なサイクリングパラメータは、PCRの成功に寄与します。