Merck
ホーム測光分析・反射光分析分析法:飼料中の銅(総量)
分析法:飼料中の銅(総量)
装置および試薬
カタログ番号173016  Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100または
カタログ番号173017  Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 300または
カタログ番号173018  Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 600または
カタログ番号109748  Spectroquant® Photometer NOVA 30または
カタログ番号109751  Spectroquant® Photometer NOVA 60または
カタログ番号173632  Spectroquant® Colorimeter Move 100
カタログ番号114946 角型セル(幅10 mm)および/または
カタログ番号114947 角型セル(幅20 mm)および/または
カタログ番号114944 角型セル(幅50 mm)
カタログ番号114553  Spectroquant®銅セルテスト
カタログ番号114767  Spectroquant®銅テスト
カタログ番号100731  分析用 95~97% 硫酸
カタログ番号107209  分析用 30% 過酸化水素(Perhydrol®
カタログ番号105432  分析用 25% アンモニア水
カタログ番号109535  MColorpHast™ユニバーサルインジケータストリップ pH 0~14
カタログ番号116754  分析用水
折りたたみ式フィルター
サンプル調製:
1.0 gの微粉体原料と15 mLの95~97% 硫酸を、時計皿で蓋をした400 mLガラス製ビーカーに入れて混合し、ヒーティングプレートで30分間加熱します。冷却後、溶液にPerhydrol®をゆっくり注意深く加えます。蓋をしたビーカー内の溶液を、無色になるまで再び加熱します。
その後、酸を蒸発させるために、湿った結晶性残渣だけが残るまで、蓋を取ったビーカー内で混合物を短時間加熱します。Perhydrol®15 mLをさらに加えた後、ほぼ乾燥するまで混合物を再び蒸発させます。
残渣を分析用水に溶解し、100 mLメスフラスコに移して、分析用水でメスアップします。混合後、ケイ酸を除去するために、折りたたみ式フィルターでろ過します。場合により、分析前にpHを調整する必要があることがあります。至適pH範囲は4~10です。25% アンモニア水で調整し、ユニバーサルインジケータストリップ pH 0 - 14で確認してください。
分析
上記の試験キットで測定します。
計算
銅(総)含有量(単位:mg/kg Cu)=分析値(単位:mg/L Cu)×100  