Merck
ホーム測光分析・反射光分析廃水中のアンモニウム
廃水中のアンモニウム
ネスラー試薬との反応後またはインドフェノールブルー法を用いた反射率測定
はじめに
アンモニウムとしての窒素は、廃水中で試験すべき重要な栄養素です。処理水に過剰なアンモニウムが残存していると、海洋生態系を乱す富栄養化(藻類や植物の過剰増殖)などの環境問題につながる可能性があります1。そのため、廃水中のアンモニウムのモニタリングは重要なステップです。本アプリケーションノートでは、Reflectoquant®システムとテストストリップを用いて、廃水中のアンモニウムを測定します。
実験方法
テストキットカタログ番号は以下の方法に適用されます。
  • 1.16899/1.16892:アンモニウムイオンは塩素化剤と反応して、モノクロラミンを形成します。これは次にフェノール化合物と反応して青色のインドフェノール誘導体を形成します。これを反射率測定で測定します。
  • 1.16977:アンモニウムイオンはネスラー試薬と反応して黄褐色の化合物を形成します。これを反射率測定で測定します。
試薬・装置
テストキット
  • アンモニウムテスト方法:反射率測定、テストストリップおよび試薬20~180 mg/L NH4+ Reflectoquant® (1.16977)
  • アンモニウムテスト方法:反射率測定、テストストリップおよび試薬5.0~20.0 mg/L NH4+ Reflectoquant® (1.16899)
  • アンモニウムテスト方法:反射率測定、テストストリップおよび試薬0.2~7.0 mg/L NH4+ Reflectoquant® (1.16892)
オプションの半定量的測定
  • アンモニウムテスト方法:比色分析、テストストリップおよび試薬10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/L NH4⁺ MQuant®
装置
  • 反射計RQflex® 20 Reflectoquant® (1.17246)
注記:本アプリケーションノートは、RQflex® 20および製造中止したすべての装置(RQflex® 10、RQflex® plus)に関するものです
サンプル調製
サンプルはそのままの形態で分析できます。
分析
Reflectoquant® アンモニウムテスト、カタログ番号1.16892、測定範囲0.2~7.0 mg/L
試験容器をサンプル溶液で数回すすぎ、5 mLの標線までメスアップします。10滴の試薬NH4-1 を加え、回転混合します。1レベルのブルーマイクロスプーンの試薬NH4-2を加え、再度回転混合します。反射計のSTARTボタンを押し、同時にテストストリップをサンプル(20~30℃)に8分間入れます。このとき、両方の反応ゾーンが確実に浸漬されているようにします。ストリップの長辺を伝わらせて吸水性のペーパータオルに余分な液を流します。ストリップを反射計で測定します。値[mg/L]は自動保存されます。(RQflex® 操作方法およびReflectoquant®アンモニウムテストの取扱説明書を参照してください。)
Reflectoquant®アンモニウムテスト、カタログ番号1.16899、測定範囲5.0~20.0 mg/L
試験容器をサンプル溶液で数回すすぎ、5 mLの標線までメスアップします。10滴の試薬NH4-1 を加え、回転混合します。1レベルのブルーマイクロスプーンの試薬NH4-2を加え、再度回転混合します。反射計のSTARTボタンを押し、同時にテストストリップをサンプル(20~30℃)に4分間入れます。このとき、両方の反応ゾーンが確実に浸漬されているようにします。ストリップの長辺を伝わらせて吸水性のペーパータオルに余分な液を吸わせます。ストリップを反射計で測定します。値[mg/L]は自動保存されます。(RQflex® 操作方法およびReflectoquant®アンモニウムテストの取扱説明書を参照してください。)
Reflectoquant®アンモニウムテスト、カタログ番号1.16977、測定範囲20~180 mg/L
前処理したサンプル溶液で試験容器を数回すすぎ、5 mLの標線までメスアップします。試薬NH4-1を10滴加えて回転混合します。STARTボタンを押し、同時にテストストリップの両方の反応ゾーンを、サンプル溶液(15~25℃)に約2秒間浸漬します。ストリップの長辺を伝わらせて吸水性のペーパータオルに余分な液を吸わせます。15秒待ち、ストリップを反射計で測定します。値[mg/L]は自動保存されます。(RQflex®操作方法およびReflectoquant®アンモニウムテストの取扱説明書を参照してください。)
注記:半定量的測定で十分な場合は、MQuant®テストストリップ、カタログ番号1.10024、色スケール目盛り10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l NH4+を使用することができます。
作業手順
  • 400 mg/Lを超えるNH4+を含むサンプルは蒸留水で希釈する必要があります。
  •  前処理したサンプルで試験容器を数回すすぎます。
  • 試験容器に5 mLのサンプル(15~25℃)を5 mLの標線まで入れます。試薬NH4-1を10滴加えて回転混合します。
  • テストストリップの反応ゾーンを、測定サンプルに3秒間浸漬します。
  • ストリップの長辺を伝わらせて吸水性のペーパータオルに余分な液を吸わせます。10秒後に、反応ゾーンの色がラベルのどの色域と最も正確に一致するかを決定します。
  • 単位mg/L NH4+またはNH4-Nで対応する結果を読み取ります。
結果
測光法および正式なDIN法との比較
関連製品
Loading
参考文献
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002