Merck
HPLCによるクロルフェニラミンエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000
HPLCによるクロルフェニラミンエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 キラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
S-(+)-クロルフェニラミン マレイン酸塩
(±)-クロルフェニラミン マレイン酸塩
≥99% (perchloric acid titration)
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase
[A] 1% triethylamine acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 254 nm
injection
2 μL
sample
5 mg/mL in methanol